4-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2,5-difluoro-4-iodobenzene
PC2687-5G PC2687-1G PC2687-25G
APOSPC2687-5GEA 37.7 EUR
APOSPC2687-5G APOSPC2687-1G APOSPC2687-25G
4-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
4-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂I
MW: 318,885 g/mol
Pto. de fusión: 54…57 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04973906
Núm. CAS: 145349-66-2