4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 5-Fluoro-2-hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, 4-Fluoro-1-hydrazino-2-(trifluoromethyl)benzene hydrochloride
PC2712-25G PC2712-50G PC2712-5G
APOSPC2712-25GEA 148 EUR
APOSPC2712-25G APOSPC2712-50G APOSPC2712-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₇H₆F₄N₂·ClH
MW: 230.59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094163
Núm. CAS: 502496-21-1