4-Bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-fluoro-1-hydrazinobenzene hydrochloride, (4-Bromo-2-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC2715-25G PC2715-5G PC2715-100G
APOSPC2715-25GEA 43.5 EUR
APOSPC2715-25G APOSPC2715-5G APOSPC2715-100G
4-Bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
4-Bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₆H₆BrFN₂·ClH
MW: 241.489 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094166
Núm. CAS: 502496-24-4