2,6-Difluorophenylhydrazine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Difluoro-2-hydrazinobenzene hydrochloride
PC2719-25G PC2719-5G
APOSPC2719-25GEA 238 EUR
APOSPC2719-25G APOSPC2719-5G
2,6-Difluorophenylhydrazine hydrochloride 98%
2,6-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₆H₆F₂N₂·ClH
MW: 180,583 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094169
Núm. CAS: 502496-26-6