2,3,4-Trifluorophenylhydrazine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Hydrazino-2,3,4-trifluorobenzene hydrochloride
PC2751-5G
APOSPC2751-5GEA 105 EUR
APOSPC2751-5G
2,3,4-Trifluorophenylhydrazine hydrochloride
2,3,4-Trifluorophenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₆H₅F₃N₂·ClH
MW: 198,573 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094176
Núm. CAS: 502496-30-2