2-Amino-4-bromo-6-fluorophenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2775-1G PC2775-5G
APOSPC2775-1GEA 116 EUR
APOSPC2775-1G APOSPC2775-5G
2-Amino-4-bromo-6-fluorophenol 97%
2-Amino-4-bromo-6-fluorophenol
Formula: C₆H₅BrFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094184
Núm. CAS: 182499-89-4