4-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-3-fluoro-2-methylnitrobenzene
PC2784-1G PC2784-5G
APOSPC2784-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2784-1G APOSPC2784-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
Formula: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234,023 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094190
Núm. CAS: 502496-34-6