2-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2785-1G PC2785-250MG PC2785-5G
APOSPC2785-1GEA 145 EUR
APOSPC2785-1G APOSPC2785-250MG APOSPC2785-5G
2-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 98%
2-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene
Formula: C₇H₅ClFNO₂
Pto. de fusión: 37…39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094191
Núm. CAS: 502496-35-7