(2,4-Difluoro-phenyl)-[(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)]-acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC27855-100MG PC27855-1G PC27855-250MG
APOSPC27855-100MGEA 510 EUR
APOSPC27855-100MG APOSPC27855-1G APOSPC27855-250MG
(2,4-Difluoro-phenyl)-[(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)]-acetic acid
(2,4-Difluoro-phenyl)-[(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)]-acetic acid
Formula: C₂₃H₁₇F₂NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09026220
Núm. CAS: 678991-01-0