2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-2-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC27859-100MG PC27859-1G PC27859-250MG
APOSPC27859-100MGEA 633 EUR
APOSPC27859-100MG APOSPC27859-1G APOSPC27859-250MG
2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-2-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-2-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Formula: C₂₄H₁₈F₃NO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28389401
Núm. CAS: 1692823-37-2