2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4,4-difluorobutanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC27861-100MG PC27861-1G PC27861-250MG
APOSPC27861-100MGEA 561 EUR
APOSPC27861-100MG APOSPC27861-1G APOSPC27861-250MG
2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4,4-difluorobutanoic acid
2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4,4-difluorobutanoic acid
Formula: C₁₉H₁₇F₂NO₄
MW: 361,339 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738956
Núm. CAS: 1260640-43-4