(2R)-2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC27865-100MG PC27865-250MG
APOSPC27865-100MGEA 1290 EUR
APOSPC27865-100MG APOSPC27865-250MG
(2R)-2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
(2R)-2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
Formula: C₂₃H₁₈FNO₄
MW: 391,392 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371711
Núm. CAS: 1260608-92-1