1-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-4,4-difluorocyclohexane-1-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC27868-100MG PC27868-250MG
APOSPC27868-100MGEA 800 EUR
APOSPC27868-100MG APOSPC27868-250MG
1-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-4,4-difluorocyclohexane-1-carboxylic acid
1-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-4,4-difluorocyclohexane-1-carboxylic acid
Formula: C₂₂H₂₁F₂NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28389033
Núm. CAS: 1986905-26-3