rac-Fmoc-Trifluoromethylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC27870-100MG PC27870-1G PC27870-250MG
APOSPC27870-100MGEA 713 EUR
APOSPC27870-100MG APOSPC27870-1G APOSPC27870-250MG
rac-Fmoc-Trifluoromethylalanine
rac-Fmoc-Trifluoromethylalanine
Formula: C₁₈H₁₄F₃NO₄
MW: 365,303 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28898379
Núm. CAS: 1219349-78-6