Fmoc-D-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC27884-1G PC27884-250MG
APOSPC27884-1GEA 408 EUR
APOSPC27884-1G APOSPC27884-250MG
Fmoc-D-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Fmoc-D-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Formula: C₂₄H₁₈F₃NO₄
MW: 441.399 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659134
Núm. CAS: 1217837-13-2