Fmoc-L-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC27885-100MG PC27885-1G PC27885-250MG
APOSPC27885-100MGEA 219 EUR
APOSPC27885-100MG APOSPC27885-1G APOSPC27885-250MG
Fmoc-L-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Fmoc-L-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Formula: C₂₄H₁₈F₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659142
Núm. CAS: 959579-81-8