Fmoc-α-Methyl-D-4-fluorophenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC27887-1G PC27887-250MG
APOSPC27887-1GEA 459 EUR
APOSPC27887-1G APOSPC27887-250MG
Fmoc-α-Methyl-D-4-fluorophenylalanine
Fmoc-α-Methyl-D-4-fluorophenylalanine
Formula: C₂₅H₂₂FNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08061622
Núm. CAS: 1217777-84-8