Fmoc-α-Methyl-L-4-fluorophenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC27888-1G PC27888-250MG
APOSPC27888-1GEA 546 EUR
APOSPC27888-1G APOSPC27888-250MG
Fmoc-α-Methyl-L-4-fluorophenylalanine
Fmoc-α-Methyl-L-4-fluorophenylalanine
Formula: C₂₅H₂₂FNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08061624
Núm. CAS: 1175838-03-5