2-Amino-6-chloro-4-fluorotoluene 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Chloro-5-fluoro-2-methylaniline
PC2789-250MG PC2789-1G PC2789-5G
APOSPC2789-250MGEA 177 EUR
APOSPC2789-250MG APOSPC2789-1G APOSPC2789-5G
2-Amino-6-chloro-4-fluorotoluene 95+%
2-Amino-6-chloro-4-fluorotoluene
Formula: C₇H₇ClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094195
Núm. CAS: 886761-87-1