N-Fmoc-6-Fluoro-L-tryptophan
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Fmoc-6-fluoro-L-tryptophan, Fmoc-Trp(6-F)-OH
PC27891-100MG PC27891-250MG PC27891-50MG
APOSPC27891-100MGEA 277 EUR
APOSPC27891-100MG APOSPC27891-250MG APOSPC27891-50MG
N-Fmoc-6-Fluoro-L-tryptophan
N-Fmoc-6-Fluoro-L-tryptophan
Formula: C₂₆H₂₁FN₂O₄
MW: 444,454 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29917530
Núm. CAS: 908847-01-8