5-Bromo-2-iodobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC27894-250MG
APOSPC27894-250MGEA 79.9 EUR
APOSPC27894-250MG
5-Bromo-2-iodobenzyl fluoride 95%
5-Bromo-2-iodobenzyl fluoride
Formula: C₇H₅BrFI
MW: 314,921 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31664892
Núm. CAS: 2244088-43-3
UN: 3265
ADR: 8,III