2-Bromo-6-nitrobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC27901-1G PC27901-250MG
APOSPC27901-1GEA 609 EUR
APOSPC27901-1G APOSPC27901-250MG
2-Bromo-6-nitrobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-6-nitrobenzyl fluoride
Formula: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234,023 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31664894
Núm. CAS: 2244088-13-7
UN: 3261
ADR: 8,II