3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC27902-1G PC27902-250MG
APOSPC27902-1GEA 609 EUR
APOSPC27902-1G APOSPC27902-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride 95%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride
Formula: C₈H₅BrF₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31664895
Núm. CAS: 2169407-53-6
UN: 3265
ADR: 8,III