3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC27904-1G PC27904-250MG
APOSPC27904-1GEA 609 EUR
APOSPC27904-1G APOSPC27904-250MG
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₄BrClF₂
MW: 241,46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31664896
Núm. CAS: 2244083-98-3
UN: 3261
ADR: 8,II