6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC27906-1G PC27906-250MG
APOSPC27906-1GEA 609 EUR
APOSPC27906-1G APOSPC27906-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl fluoride 95%
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₄BrClF₂
MW: 241,46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31664897
Núm. CAS: 1628524-82-2
UN: 3265
ADR: 8,III