3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC27907-1G PC27907-250MG
APOSPC27907-1GEA 0 EUR
APOSPC27907-1G APOSPC27907-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₄BrClF₂
MW: 241,46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31664898
Núm. CAS: 943830-50-0
UN: 3265
ADR: 8,II