2-Bromo-4,6-difluorobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC27909-1G
PC27909-250MG
APOSPC27909-1GEA
609
EUR
APOSPC27909-1G
APOSPC27909-250MG
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl fluoride
Formula:
C₇H₄BrF₃ MW: 225,006 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD31664899 Núm. CAS: 2244083-87-0 UN: 3265 ADR: 8,II |