3-Fluoro-5-methoxyaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2791-1G PC2791-5G PC2791-25G
APOSPC2791-1GEA 49.3 EUR
APOSPC2791-1G APOSPC2791-5G APOSPC2791-25G
3-Fluoro-5-methoxyaniline 98%
3-Fluoro-5-methoxyaniline
Formula: C₇H₈FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077535
Núm. CAS: 2339-58-4