2-Bromo-3,6-difluorobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC27911-1G
PC27911-250MG
APOSPC27911-1GEA
609
EUR
APOSPC27911-1G
APOSPC27911-250MG
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl fluoride
Formula:
C₇H₄BrF₃ MW: 225,006 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD31664900 Núm. CAS: 2244085-54-7 UN: 3265 ADR: 8,II |