2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC27913-250MG
APOSPC27913-250MGEA 79.9 EUR
APOSPC27913-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₄BrClF₂
MW: 241,46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31664901
Núm. CAS: 2244087-33-8
UN: 3261
ADR: 8,II