3-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC27915-250MG
APOSPC27915-250MGEA 79.9 EUR
APOSPC27915-250MG
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₄BrF₃
MW: 225.006 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31664902
Núm. CAS: 1785082-71-4
UN: 3265
ADR: 8 III