5-Bromo-2,3-difluorobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC27917-250MG
APOSPC27917-250MGEA 79.9 EUR
APOSPC27917-250MG
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl fluoride 95%
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₄BrF₃
MW: 225,006 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31664903
Núm. CAS: 2244085-63-8
UN: 3265
ADR: 8,II