2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC27920-1G PC27920-250MG
APOSPC27920-1GEA 609 EUR
APOSPC27920-1G APOSPC27920-250MG
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl fluoride
Formula: C₇H₄BrF₂NO₂
MW: 252,013 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28738751
Núm. CAS: 1807004-68-7
UN: 3261
ADR: 8,III