4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl fluoride 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC27922-1G PC27922-250MG
APOSPC27922-1GEA 609 EUR
APOSPC27922-1G APOSPC27922-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl fluoride
Formula: C₇H₄BrF₂NO₂
MW: 252,013 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28738758
Núm. CAS: 1807004-77-8
UN: 3265
ADR: 8,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR