4-Bromo-2,5-difluorobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC27924-250MG
APOSPC27924-250MGEA 79.9 EUR
APOSPC27924-250MG
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₄BrF₃
MW: 225,006 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31664905
Núm. CAS: 2244083-92-7
UN: 3265
ADR: 8,II