2-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC27927-250MG
APOSPC27927-250MGEA 79.9 EUR
APOSPC27927-250MG
2-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₅BrF₂
MW: 207,015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22491732
Núm. CAS: 1823057-15-3
UN: 3265
ADR: 8,II