2-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC27928-1G PC27928-250MG
APOSPC27928-1GEA 671 EUR
APOSPC27928-1G APOSPC27928-250MG
2-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₅BrF₂
MW: 207,015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31664907
Núm. CAS: 2244085-04-7
UN: 3265
ADR: 8,III