3-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC27930-1G PC27930-250MG
APOSPC27930-1GEA 609 EUR
APOSPC27930-1G APOSPC27930-250MG
3-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₅BrF₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28527820
Núm. CAS: 1783551-07-4
UN: 3265
ADR: 8,III