4-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC27931-1G PC27931-250MG
APOSPC27931-1GEA 609 EUR
APOSPC27931-1G APOSPC27931-250MG
4-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₅BrF₂
MW: 207,015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31664908
Núm. CAS: 2244086-30-2
UN: 3265
ADR: 8,III