5-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC27935-1G PC27935-250MG
APOSPC27935-1GEA 609 EUR
APOSPC27935-1G APOSPC27935-250MG
5-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
5-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₅BrF₂
MW: 207,015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31664909
Núm. CAS: 2244085-31-0
UN: 3265
ADR: 8,III