4-Bromo-2,6-difluorobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC27936-250MG
APOSPC27936-250MGEA 79.9 EUR
APOSPC27936-250MG
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₄BrF₃
MW: 225,006 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31664910
Núm. CAS: 2244087-29-2
UN: 3261
ADR: 8,III