3-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2796-5G PC2796-1G PC2796-10G
APOSPC2796-5GEA 299 EUR
APOSPC2796-5G APOSPC2796-1G APOSPC2796-10G
3-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol 98%
3-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₉FO₂
Pto. de fusión: 27…30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08741377
Núm. CAS: 914637-27-7