6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC28069-1G PC28069-250MG PC28069-5G
APOSPC28069-1GEA 319 EUR
APOSPC28069-1G APOSPC28069-250MG APOSPC28069-5G
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 95%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Formula: C₆H₂ClF₃N₄
MW: 222,555 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00505462
Núm. CAS: 40971-95-7