2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2809-1G PC2809-250MG PC2809-5G
APOSPC2809-1GEA 144 EUR
APOSPC2809-1G APOSPC2809-250MG APOSPC2809-5G
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₇FO₃
Pto. de fusión: 170…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08741375
Núm. CAS: 214554-18-4