Methyl (2E)-3-(2-fluorophenyl)prop-2-enoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (E)-methyl 3-(2-fluorophenyl)acrylate
PC28126-1G PC28126-5G
APOSPC28126-1GEA 188 EUR
APOSPC28126-1G APOSPC28126-5G
Methyl (2E)-3-(2-fluorophenyl)prop-2-enoate 95%
Methyl (2E)-3-(2-fluorophenyl)prop-2-enoate
Formula: C₁₀H₉FO₂
MW: 180,176 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03102529
Núm. CAS: 104201-65-2