5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC2821-10G
PC2821-1G
PC2821-5G
APOSPC2821-10GEA
282
EUR
APOSPC2821-10G
APOSPC2821-1G
APOSPC2821-5G
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula:
C₇H₄ClF₃N₂O₃ MW: 256,566 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04972735 Núm. CAS: 914637-23-3 |