5-Fluoropyrimidine-2,4-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC28236-100MG PC28236-1G
APOSPC28236-100MGEA 219 EUR
APOSPC28236-100MG APOSPC28236-1G
5-Fluoropyrimidine-2,4-diamine
5-Fluoropyrimidine-2,4-diamine
Formula: C₄H₅FN₄
MW: 128,108 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18377712
Núm. CAS: 155-11-3