6-Fluoro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC28240-1G PC28240-250MG
APOSPC28240-1GEA 241 EUR
APOSPC28240-1G APOSPC28240-250MG
6-Fluoro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
6-Fluoro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formula: C₁₀H₅F₄NO
MW: 231,146 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28010367
Núm. CAS: 1065092-53-6