8-Fluoro-6-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC28242-1G PC28242-250MG
APOSPC28242-1GEA 241 EUR
APOSPC28242-1G APOSPC28242-250MG
8-Fluoro-6-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
8-Fluoro-6-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formula: C₁₀H₅F₄NO
MW: 231,146 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28010364
Núm. CAS: 1065092-47-8