4-Chloro-6-fluoro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC28243-1G PC28243-250MG
APOSPC28243-1GEA 522 EUR
APOSPC28243-1G APOSPC28243-250MG
4-Chloro-6-fluoro-8-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-6-fluoro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₄ClF₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28010394
Núm. CAS: 1065093-26-6